Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRK2 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9281EA 550 EUR InStock
BSBTPB9281
Anti-LRRK2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for LRRK2 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. LRRK2 information: Molecular Weight: 286103 MW; Subcellular Localization: Membrane; Peripheral membrane protein. Cytoplasm. Perikaryon. Mitochondrion. Golgi apparatus. Cell projection, axon. Cell projection, dendrite. Endoplasmic reticulum . Cytoplasmic vesicle, secretory vesicle, synaptic vesicle membrane ; Peripheral membrane protein ; Cytoplasmic side . Endosome . Lysosome . Mitochondrion outer membrane . Mitochondrion inner membrane . Mitochondrion matrix . Predominantly associated with intracytoplasmic vesicular and membranous structures (By similarity). Localized in the cytoplasm and associated with cellular membrane structures. Predominantly associated with the mitochondrial outer membrane of the mitochondria. Colocalized with RAB29 along tubular structures emerging from Golgi apparatus. Localizes in intracytoplasmic punctate structures of neuronal perikarya and dendritic and axonal processes; Tissue Specificity: Expressed in the brain. Expressed in pyramidal neurons in all cortical laminae of the visual cortex, in neurons of the substantia nigra pars compacta and caudate putamen (at protein level). Expressed throughout the adult brain, but at a lower level than in heart and liver. Also expressed in placenta, lung, skeletal muscle, kidney and pancreas. In the brain, expressed in the cerebellum, cerebral cortex, medulla, spinal cord occipital pole, frontal lobe, temporal lobe and putamen. Expression is particularly high in brain dopaminoceptive areas.

Type: Primary
Antigen: LRRK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité