Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mad2L1/Mad2 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9282EA 550 EUR InStock
BSBTPB9282
Anti-Mad2L1/Mad2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for MAD2/MAD2L1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. MAD2/MAD2L1 information: Molecular Weight: 23510 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Chromosome, centromere, kinetochore. Cytoplasm. Cytoplasm, cytoskeleton, spindle pole. Recruited by MAD1L1 to unattached kinetochores (Probable). Recruited to the nuclear pore complex by TPR during interphase. Recruited to kinetochores in late prometaphase after BUB1, CENPF, BUB1B and CENPE. Kinetochore association requires the presence of NEK2. Kinetochore association is repressed by UBD.

Type: Primary
Antigen: Mad2L1/Mad2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité