Anti-Menin Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9263EA 550 EUR InStock
BSBTPB9263
Anti-Menin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Menin/MEN1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Menin/MEN1 information: Molecular Weight: 68023 MW; Subcellular Localization: Nucleus . Concentrated in nuclear body-like structures. Relocates to the nuclear matrix upon gamma irradiation; Tissue Specificity: Ubiquitous.
Type: Primary
Antigen: Menin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité