Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mesothelin Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9287EA 550 EUR InStock
BSBTPB9287
Anti-Mesothelin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Mesothelin/MSLN detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Human. Mesothelin/MSLN information: Molecular Weight: 68986 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Lipid-anchor, GPI-anchor. Golgi apparatus; Tissue Specificity: Expressed in lung. Expressed at low levels in heart, placenta and kidney. Expressed in mesothelial cells. Highly expressed in mesotheliomas, ovarian cancers, and some squamous cell carcinomas (at protein level).

Type: Primary
Antigen: Mesothelin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité