Anti-P GlycoProtein Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTRP1034EA 550 EUR InStock
BSBTRP1034
Anti-P GlycoProtein Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for 1853 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. 1853 information: Molecular Weight: 141479 MW; Subcellular Localization: Cell membrane ; Multi-pass membrane protein ; Tissue Specificity: Expressed in liver, kidney, small intestine and brain.
Type: Primary
Antigen: P GlycoProtein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité