Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p73 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9235EA 550 EUR InStock
BSBTPB9235
Anti-p73 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for P73/TP73 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. P73/TP73 information: Molecular Weight: 69623 MW; Subcellular Localization: Nucleus . Cytoplasm. Accumulates in the nucleus in response to DNA damage; Tissue Specificity: Expressed in striatal neurons of patients with Huntington disease (at protein level). Brain, kidney, placenta, colon, heart, liver, spleen, skeletal muscle, prostate, thymus and pancreas. Highly expressed in fetal tissue.

Type: Primary
Antigen: p73
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité