Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARK7/DJ1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9308EA 550 EUR InStock
BSBTPB9308
Anti-PARK7/DJ1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for DJ 1/PARK7 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. DJ 1/PARK7 information: Molecular Weight: 19891 MW; Subcellular Localization: Cell membrane ; Lipid-anchor . Cytoplasm . Nucleus . Membrane raft . Mitochondrion . Under normal conditions, located predominantly in the cytoplasm and, to a lesser extent, in the nucleus and mitochondrion. Translocates to the mitochondrion and subsequently to the nucleus in response to oxidative stress and exerts an increased cytoprotective effect against oxidative damage (PubMed:18711745). Detected in tau inclusions in brains from neurodegenerative disease patients (PubMed:14705119). Membrane raft localization in astrocytes and neuronal cells requires palmitoylation; Tissue Specificity: Highly expressed in pancreas, kidney, skeletal muscle, liver, testis and heart. Detected at slightly lower levels in placenta and brain (at protein level). Detected in astrocytes, Sertoli cells, spermatogonia, spermatids and spermatozoa.

Type: Primary
Antigen: PARK7/DJ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité