Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PER2 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9312EA 550 EUR InStock
BSBTPB9312
Anti-PER2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for PER2 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. PER2 information: Molecular Weight: 136579 MW; Subcellular Localization: Isoform 1: Nucleus. Cytoplasm . Cytoplasm, perinuclear region . Nucleocytoplasmic shuttling is effected by interaction with other circadian core oscillator proteins and/or by phosphorylation. Translocate to the nucleus after phosphorylation by CSNK1D or CSNK1E. Also translocated to the nucleus by CRY1 or CRY2. PML regulates its nuclear localization; Tissue Specificity: Widely expressed. Found in heart, brain, placenta, lung, liver, skeleatal muscle, kidney and pancreas. High levels in skeletal muscle and pancreas. Low levels in lung. Isoform 2 is expressed in keratinocytes (at protein level).

Type: Primary
Antigen: PER2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité