Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Perforin Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9155EA 550 EUR InStock
BSBTPB9155
Anti-Perforin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for PERFORIN/PRF1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. PERFORIN/PRF1 information: Molecular Weight: 61377 MW; Subcellular Localization: Cytoplasmic granule lumen. Secreted. Cell membrane; Multi-pass membrane protein. Endosome lumen. Stored in cytoplasmic granules of cytolytic T-lymphocytes and secreted into the cleft between T-lymphocyte and target cell. Inserts into the cell membrane of target cells and forms pores. Membrane insertion and pore formation requires a major conformation change. May be taken up via endocytosis involving clathrin-coated vesicles and accumulate in a first time in large early endosomes.

Type: Primary
Antigen: Perforin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité