Anti-Profilin 1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9313EA 550 EUR InStock
BSBTPB9313
Anti-Profilin 1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Profilin 1/PFN1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Profilin 1/PFN1 information: Molecular Weight: 15054 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm, cytoskeleton; Tissue Specificity: Expressed in epididymis (at protein level).
Type: Primary
Antigen: Profilin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité