Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFRP4 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTRP1067EA 550 EUR InStock
BSBTRP1067
Anti-SFRP4 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for sFRP-4/SFRP4 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. sFRP-4/SFRP4 information: Molecular Weight: 39827 MW; Subcellular Localization: Secreted . Cytoplasmic in ovarian tumor cells; Tissue Specificity: Expressed in mesenchymal cells. Highly expressed in the stroma of proliferative endometrium. Expressed in cardiomyocytes. Shows moderate to strong expression in ovarian tumors with expression increasing as the tumor stage increases. In ovarian tumors, expression levels are inversely correlated with expression of CTNNB1 (at protein level).

Type: Primary
Antigen: SFRP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité