Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIE2 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTRP1036EA 550 EUR InStock
BSBTRP1036
Anti-TIE2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for TIE2/TEK detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. TIE2/TEK information: Molecular Weight: 125830 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Cell junction. Cell junction, focal adhesion. Cytoplasm, cytoskeleton. Secreted. Recruited to cell-cell contacts in quiescent endothelial cells. Colocalizes with the actin cytoskeleton and at actin stress fibers during cell spreading. Recruited to the lower surface of migrating cells, especially the rear end of the cell. Proteolytic processing gives rise to a soluble extracellular domain that is secreted; Tissue Specificity: Detected in umbilical vein endothelial cells. Proteolytic processing gives rise to a soluble extracellular domain that is detected in blood plasma (at protein level). Predominantly expressed in endothelial cells and their progenitors, the angioblasts. Has been directly found in placenta and lung, with a lower level in umbilical vein endothelial cells, brain and kidney.

Type: Primary
Antigen: TIE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité