Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TJP1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9234EA 550 EUR InStock
BSBTPB9234
Anti-TJP1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for TIGHT JUNCTION PROTEIN 1/TJP1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. TIGHT JUNCTION PROTEIN 1/TJP1 information: Molecular Weight: 195459 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Peripheral membrane protein; Cytoplasmic side. Cell junction, tight junction. Cell junction. Cell junction, gap junction. Moves from the cytoplasm to the cell membrane concurrently with cell-cell contact. Detected at the leading edge of migrating and wounded cells; Tissue Specificity: The alpha-containing isoform is found in most epithelial cell junctions. The short isoform is found both in endothelial cells and the highly specialized epithelial junctions of renal glomeruli and Sertoli cells of the seminiferous tubules.

Type: Primary
Antigen: TJP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité