Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TREM1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTA02135-3EA 550 EUR InStock
BSBTA02135-3
Anti-TREM1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for TREM 1/TREM1 detection. Host: Rabbit.Size: 100ug/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Human. TREM 1/TREM1 information: Subcellular Localization: Isoform 1: Cell membrane ; Single-pass type I membrane protein ; Tissue Specificity: Highly expressed in adult liver, lung and spleen than in corresponding fetal tissue. Also expressed in the lymph node, placenta, spinal cord and heart tissues. Expression is more elevated in peripheral blood leukocytes than in the bone marrow and in normal cells than malignant cells. Expressed at low levels in the early development of the hematopoietic system and in the promonocytic stage and at high levels in mature monocytes. Strongly expressed in acute inflammatory lesions caused by bacteria and fungi. Isoform 2 was detected in the lung, liver and mature monocytes.

Type: Primary
Antigen: TREM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité