Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPC4 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA2307EA 550 EUR InStock
BSBTPA2307
Anti-TRPC4 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for TRPC4 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. TRPC4 information: Molecular Weight: 112101 MW; Subcellular Localization: Membrane; Multi-pass membrane protein. Cell membrane; Multi-pass membrane protein. Enhanced insertion into the cell membrane after activation of the EGF receptor; Tissue Specificity: Strongly expressed in placenta. Expressed at lower levels in heart, pancreas, kidney and brain. Expressed in endothelial cells. Isoform alpha was found to be the predominant isoform. Isoform beta was not found in pancreas and brain.

Type: Primary
Antigen: TRPC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité