Anti-VWF Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9273EA 550 EUR InStock
BSBTPB9273
Anti-VWF Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for VON WILLEBRAND FACTOR/VWF detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Mouse. VON WILLEBRAND FACTOR/VWF information: Molecular Weight: 309269 MW; Subcellular Localization: Secreted . Secreted, extracellular space, extracellular matrix . Localized to storage granules; Tissue Specificity: Plasma. Expressed in liver.
Type: Primary
Antigen: VWF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité