Vydac 218MS C18, HPLC columns
Fournisseur: Avantor
218MS5C0150EA 291 EUR InStock
218MS5C0150 218MS5205 218MS5.310 218MS5215 218MS5415 218MS51 218MS54 218MS510 218MS15204 218GD54MS/N 218GK54MS/N
Vydac 218MS C18, HPLC columns
Colonnes pour chromatographie
Vydac MS columns are a later development from Grace for the reversed phase HPLC separation of biomolecules.
  • Five reversed-phase chemistries
  • Excellent peak shape with little or no TFA
  • High protein recoveries make scale-up easy
A proprietary surface treatment and bonding process give Vydac MS columns unique selectivity. A variety of reversed phases makes this product line suitable for the analysis of small peptides to large intact, undenatured proteins.
Polymeric bonding, highest hydrophobic interaction and unique geometric selectivity. Use for simple enzymatic digests (<12 proteins) or biomolecules 0 to 5 k MW.
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité