Cuves d'absorbance, 404
Fournisseur: HELLMA
404-2-46 404-1-46
HELL404-2-46EA 469 EUR InStock
HELL404-2-46 HELL404-1-46
Cuves d'absorbance, 404
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves extra-larges conviennent aux techniques analytiques de haute précision.
Certifications: Normes de référence traçables NIST et sondes d'immersion certifiées ISO 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité