Avantor® Genesis, HPLC Columns, AQ
Fournisseur: Avantor
FM15951EEA 1190 EUR InStock
FM15951E FH1951-2/N
Avantor® Genesis, HPLC Columns, AQ
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Genesis phases are based on high purity metal-free spherical silica. They are suitable for the analysis of a wide range of analytes.
  • Good peak shape and reproducibility
  • Long column lifetime
  • pH stability 1 to 10
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité