Chemical resistant overalls, Body Plus T Best
Fournisseur: BEST FRANCE
01074T020M/L 01074T020XL 01074T020XXL
BESF01074T020M/LEA 0 EUR InStock
BESF01074T020M/L BESF01074T020XL BESF01074T020XXL
Chemical resistant overalls, Body Plus T Best
Vêtements à usage unique
These hooded overalls are made from non woven, spunbonded PP (SMS fabric).
  • Elasticated cuffs and back
  • Integrated boot covers
  • Zip closure with adhesive flap
  • Good moisture transfer
  • Permeable to air and water vapor, breathable
  • Filter 100% of particles larger than 3 microns
Weight: 50 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité