Acide 4-méthoxycinnamique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60144.14 H60144.22
H60144.14EA 66.9 EUR InStock
H60144.14 H60144.22
Acide 4-méthoxycinnamique ≥99%
Acide 4-méthoxycinnamique
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004398
Numéro CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité