Sample bottles, glass
Fournisseur: BURKLE
5314-0100 5314-0010 5314-0025
BURK5314-0100EA 27.8 EUR InStock
BURK5314-0100 300-0054 300-0055
Sample bottles, glass
Flacons Flacons en verre
Borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité