Collecteur de fractions, Vario 4000, Labomatic Instruments AG
Fournisseur: LABOMATIC Instruments
905-0125EA 0 EUR InStock
905-0125
Collecteur de fractions, Vario 4000, Labomatic Instruments AG
Collecteurs de fractions
Le collecteur de fractions Vario 4000 est un système ouvert à hauteur réglable sans limitation du nombre de fractions, compatible avec une grande diversité de tubes et flacons. Le rack et plateau en acier inoxydable sont autoclavables et résistent aux solvants organiques. Ils sont placés dans un bac collecteur et peuvent être manipulés à l'aide d'un manche.
  • Capacité illimitée
  • Système XY et séquences librement programmable
  • Contrôle par logiciel EZChrom Elite™ possible
  • Affichage: écran tactile (en option)
  • Détection de rack automatique (en option)
Le Vario 4000 comprend une vanne de régulation de flux.
Un rack est disponible pour chaque application. En raison de son faible encombrement et de ses nombreuses possibilités d'application, le Vario 4000 convient pour la recherche et développement, ainsi que pour la technique ou la production.
Matériaux d'agitation du milieu: PTFE, PCTFE (Kel-F), acier inoxydable DIN 1.4435, verre
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité