Colonnes HPLC, Purospher® STAR RP-18e
Fournisseur: Merck
1.50650.0001 1.50651.0001 1.50645.0001 1.50646.0001 1.50654.0001 1.50648.0001 1.50653.0001 1.50649.0001 1.50648.1003
1.50650.0001EA 512 EUR InStock
1.50650.0001 1.50651.0001 1.50645.0001 1.50646.0001 1.50654.0001 1.50648.0001 1.50653.0001 1.50649.0001 1.50648.1003
Colonnes HPLC, Purospher® STAR RP-18e
Colonnes pour chromatographie
Disponibles avec des particules de silice 2 μm optimisées, ces colonnes UHPLC basées sur Purospher® STAR RP-18e sont idéales pour des applications ultra-rapides pour lesquelles la résolution, la sensibilité et le débit de traitement des échantillons sont essentiels. Elles représentent le choix idéal pour des analyses CQ et un criblage à débit élevé, le contrôle de processus, le développement de méthodes et les applications LC/MS. En raison de leur sélectivité équilibrée, les colonnes UHPLC Purospher® STAR RP-18e couvrent presque toutes les séparations exigeantes avec des chromatogrammes sans traînée de pics. Les colonnes 3 μm Purospher® STAR RP-18e sont recommandées pour les échantillons difficiles, lorsque l'obstruction et la contre-pression posent problème.
  • Dans un environnement UHPLC, la vitesse est accrue par un facteur de 10
  • La consommation de solvants est considérablement réduite
  • Excellente forme de pic pour tous les types d'analytes acides, basiques et chélatants métallifères
  • Stabilité de pH extraordinaire comprise entre 1,5 et 10,5 pour une plage d'applications extrêmement étendue
  • Sensibilité accrue grâce à un meilleur rapport signal/bruit
Les colonnes Hibar® HR bénéficient de tous les embouts et d'une pression stable (600 bar) pour une utilisation sur UHPLC.
Les colonnes Hibar® HR bénéficient de tous les embouts et d'une pression stable (600 bar) pour une utilisation sur UHPLC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité