Colonnes HPLC, Superspher®
Fournisseur: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 848 EUR InStock
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
Colonnes HPLC, Superspher®
Colonnes pour chromatographie
Superspher ® améliore l'efficacité de séparation de l'analyse HPLC. Cette silice sphérique haute performance de taille de particule moyenne de 4 µm permet d'obtenir le meilleur rendement pression/séparation avec la génération actuelle des systèmes HPLC en fonction de calcul théorique et d'expérience pratique.
Le nombre de plateaux théoriques pour Superspher® est voisin de 100000 N/m. Par conséquent, ces colonnes restent un bon choix pour des séparations exigeantes de mélanges complexes.
Une grande diversité de greffage pour le Superspher® est disponible: greffons apolaires (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped et RP-select B) et phase non modifiée (Si 60).
Les cartouches LiChroCART® nécessittent l'usage d'un support de cartouche manu-CART® 1.51486.0001
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité