Sorbants, LiChrosorb®
Fournisseur: Merck
1.09309.0010 1.09318.0010 1.09332.0010 1.09333.0010 1.09334.0010
1.09309.0010EA 223 EUR InStock
1.09309.0010 1.09318.0010 1.09332.0010 1.09333.0010 1.09334.0010
Sorbants, LiChrosorb®
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP-select B) and polar derivatives (Si 60 and Si 100).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité