Cold resistant gloves, GL12
Fournisseur: Portwest
GL12BKR GL12NAR
PRTWGL12BKREA 8.6 EUR InStock
PRTWGL12BKR PRTWGL12NAR
Cold resistant gloves, GL12
Gants
These polyester fleece gloves are Insulatex™ lined for added warmth and provide excellent protection in various environments.
  • Gripper pads on index finger and palm for added grip
  • Cuff width can be adjusted
  • Universal size
Weight (fleece): 316 g/m²
Weight (lining): 40 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité