L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dosing spoons, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8642A-01 8642A-01S
SAMP8642A-01EA 45.1 EUR InStock
SAMP8642A-01 SAMP8642A-01S
Dosing spoons, SteriWare®
Cuillères
These disposable and lightweight PS spoons are ideal for sampling and dosing small amounts of powder and liquid. Ideal for work in quality control, laboratories and production.
  • Made from white shatterproof high impact polystyrene (FDA and EU 10/2011 acceptable grade)
  • Handy design comes with a 2,5 ml and 5 ml spoon on either end
  • Available in both sterile and non sterile versions
  • Cross contamination is eliminated - the device can be used straight from the bag
  • Moulded and packed in a cleanroom to assure cleanliness and hygiene
  • BSE/TSE-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité