pH indicator, phenol red tablets and solutions, Lovibond®
Fournisseur: Lovibond
471040 511750BT 511751BT 511770BT 511790BT 511791BT
634-8739EA 13.8 EUR InStock
634-8739 LOVI511750BT LOVI511751BT LOVI511770BT LOVI511790BT LOVI511791BT
pH indicator, phenol red tablets and solutions, Lovibond®
Kits de tests environnementaux
Indicator for pH range 6,5 to 8,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité