pH indicators, cresol red and cresol purple tablets, Lovibond®
Fournisseur: Lovibond
511710BT 511711BT
LOVI511710BTEA 37 EUR InStock
LOVI511710BT LOVI511711BT
pH indicators, cresol red and cresol purple tablets, Lovibond®
Kits de tests environnementaux
Indicator for pH range 7,2 to 8,8 and 1 to 2,6.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité