pH indicator, universal reagents
Fournisseur: Lovibond
451770 451771 451772
LOVI451770EA 24.5 EUR InStock
LOVI451770 LOVI451771 LOVI451772
pH indicator, universal reagents
Kits de tests environnementaux
Indicator for pH range 4,0 to 11.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.(disc 2/1P)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité