Stopcock, three way, BD Connecta™
Fournisseur: BD Medical
BD Connecta™
BDAM394501EA 205 EUR InStock
BDAM394501
Stopcock, three way, BD Connecta™
Robinets d'arrêt
This three way stopcock has a flow rate of 23,4 L/hr and a prime volume of 0,31 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité