L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cleanroom vacuum cleaners, CR-1400WD and CR-1400D
Fournisseur: TIGER-VAC
113203B 113204B 113204C
141-1416EA 3420 EUR InStock
141-1416 141-1417 TIGV113204C
Cleanroom vacuum cleaners, CR-1400WD and CR-1400D
Aspirateurs
New generation cleanroom vacuum cleaners available in dry only or in wet and dry configurations. Designed specifically for the pharmaceutical, semiconductor and microelectronics industry.
  • Multiple stages filtration system; simple and reliable filter change
  • Two-stage by-pass motor provides powerful suction and quiet operation
  • The recovery tank is made of Type 316 stainless steel and is fully autoclavable (up to 121 °C) including the wheels
  • The stainless steel floater (liquid cut-off) is detachable for easy dismantling and maintenance; it is also
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vacuum cleaner CR-1400WD, wet and dry configuration, with detachable tank, european plug 1 141-1417
Vacuum cleaner CR-1400D, dry configuration only, with detachable tank, european plug 1 141-1416
Vacuum cleaner CR-1400WD, wet and dry configuration, with detachable tank, UK plug 1 TIGV113204C
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité