Photometric tube tests, NANOCOLOR® BOD₅
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
918994 918995 985822 985825
MANA918994EA 71.8 EUR InStock
MANA918994 MANA918995 MANA985822 MANA985825
Photometric tube tests, NANOCOLOR® BOD₅
Kits de tests environnementaux
A pre-dosed NANOCOLOR tube test for photometric determination of BOD5 in water.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Bar code cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (OD) tubes
Tests that are particularly suitable for the NANOCOLOR® photometers but can be used with other photometers.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité