Virginiamycin complex ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
14503-1 14503-5 14503-10
CAYM14503-1EA 118 EUR InStock
CAYM14503-1 CAYM14503-5 CAYM14503-10
Virginiamycin complex ≥95%
Virginiamycin complex
Virginiamycin complex is a complex containing two streptogramin antibiotics, virginiamycin M1 (75%) and virginiamycin S1 (25%), produced by S. virginiae.
As a complex, the two antibiotics act synergistically to irreversibly inhibit protein synthesis in bacteria. When given to livestock, virginiamycin improves growth. Virginiamycin complex is also used in fuel ethanol fermenters to prevent to control bacteria competing with yeast for nutrients.
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 121006-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité