Gel de silice préparatifs, LiChroprep®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.09303.0100 1.09303.0500 1.09336.1000 1.09336.9025 1.09362.0250 1.09362.1000 1.09390.1000 1.13900.0250 1.13900.1000 1.13901.0500 1.13905.0250 1.13905.1000 1.09303.9025 1.09303.5000 1.13900.9025 1.13901.9010
1.09303.0100EA 447 EUR InStock
1.09303.0100 1.09303.0500 1.09336.1000 1.09336.9025 1.09362.0250 1.09362.1000 1.09390.1000 1.13900.0250 1.13900.1000 1.13901.0500 1.13905.0250 1.13905.1000 1.09303.9025 1.09303.5000 1.13900.9025 1.13901.9010
Gel de silice préparatifs, LiChroprep®
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
LiChroprep® is a proven, highly successful packing material providing fast, effective and reproducible separations.
  • Reproducible homogeneous silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Excellent selectivity and efficiency
  • Large number of applications
  • Large batch size
  • Comprehensive regulatory documents are available
LiChroprep® is one of the most successful and reliable sorbents used in HPLC and medium pressure chromatography.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité