Cellulose pour chromatographie préparative
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02331.0500 1.02331.2500 1.02331.9025
1.02331.0500EA 123 EUR InStock
1.02331.0500 1.02331.2500 1.02331.9025
Cellulose pour chromatographie préparative
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Micro-crystalline cellulose is a hydrophilic polysaccharide packing material preferred for the raw separation of amino acids and related compounds. Cellulose is also used for the gentle purification of bio-molecules. Because of the organic nature of cellulose, it can only be used in pre-swollen state and under gentle or hydrostatic pressure.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité