Multimètres, portables, SevenGo Duo™/Duo pro™ (SG23/SG78)
Fournisseur: Mettler - Toledo
51302600 51302601 51302602 51302603 51302620 51302621 51302622 51302623 51302625
665-0200EA 1080 EUR InStock
665-0200 665-0191 665-0192 664-0163 665-0201 665-0195 665-0196 664-0162 664-0161
Multimètres, portables, SevenGo Duo™/Duo pro™ (SG23/SG78)
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Appareils de mesure double canal portables, pour la détermination simultanée du pH, de la tension en mV, de la tension relative en mV, de la concentration ionique (SG78), de la conductivité, des matières totales dissoutes (TDS), de la salinité et de la résistance spécifique.
SevenGo Duo™ - pH-mètre/conductimètre (IP 67) pour l'usage de routine
- Écran à contraste élevé et grand affichage, boîtier solide et étanche (IP 67)
- Réglage automatique de la constante de cellule
- Étalonnage du pH en trois points avec un choix entre quatre groupes de tampons prédéfinis et un groupe de tampons défini par l'utilisateur
- Mémoire pour 99 enregistrements de données
- Détection automatique du point final, reconnaissance des tampons et compensation de la température automatiques
SevenGo Duo pro™ - pH-mètre/ionomètre/conductimètre (IP 67) pour répondre aux exigences les plus strictes
- Fonctionnement convivial et intuitif, écran rétroéclairé, boîtier solide et étanche (IP 67)
- Réglage automatique de la constante de cellule
- Étalonnage segmenté ou linéaire du pH en cinq points avec choix entre sept groupes de tampons prédéfinis et un groupe de tampons défini par l'utilisateur
- Cinq normes de conductivité prédéfinies
- 500 enregistrements BPL avec date/heure, ID du capteur et numéro de série, ID de l'utilisateur et de l'échantillon
Electrode kit versions include all items as the instrument only version plus InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 and InLab® 738-ISM (both IP 67 and 1,8 m fixed cable).
Informations de commande: Les versions avec instrument seul comprennent l'appareil de mesure sans électrodes, mais avec piles, dragonne, instructions d'utilisation, certificat de test et déclaration de conformité.
Les kits d'électrodes contiennent les mêmes accessoires que la version avec instrument seul, avec en plus les systèmes InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 et InLab® 738-ISM (tous deux avec IP 67 et câble fixe de 1,8 m).
Les kits de terrain contiennent les mêmes articles que le kit d'électrodes, avec en plus une sacoche de terrain compacte, un étui en caoutchouc, deux clips SevenGo, des sachets de tampons pour pH (deux chacun : 4,00, 7,00), des sachets de solutions étalons de conductivité (2 chacun : 1413 ?S/cm, 12,88 mS/cm) et des flacons de calibrage.
Les versions des kit USP / EP incluent tous les éléments de la version du kit d'électrodes, mais elles sont fournies avec les électrodes suivantes: InLab® Pure Pro-ISM (câble d'électrode ISM de 2 m) et InLab® 742-ISM (IP67, câble de 2 m).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité