Dishes, evaporating, french shape
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L130/3 L130/5 L130/6 L130/7
HALDL130/3EA 32.5 EUR InStock
HALDL130/3 HALDL130/5 HALDL130/6 HALDL130/7
Dishes, evaporating, french shape
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Porcelain, glazed.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +1000 °C
  • Low thermal expansion
French form, with spout and round bottom, glazed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité