Square cover glasses
Fournisseur: Hecht
HECH92101401240EA 0 EUR InStock
HECH92101401240
Square cover glasses
Lamelles couvre-objet
Square cover glasses are made up of colourless borosilicate glass.
  • Low levels of inclusions, striae, bubbles and streaks
  • High spectral transmission, excellent flatness, optimum resistance to chemicals
  • Refractive index finely adapted to microscopes
Certifications: ISO 8255
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité