Centrifuge tubes, KIMAX®, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP45243-100 SP45243-200
SCERSP45243-100EA 609 EUR InStock
SCERSP45243-100 SCERSP45243-200
Centrifuge tubes, KIMAX®, KIMBLE®
Tubes Tubes à centrifuger
KIMAX® tube are designed for field use in testing petroleum.
  • Calibrated to contain
  • Scale and legend are durable white ceramic enamel
  • Short cone oil centrifuge tubes 152,4 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité