D-Xylulose ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: D-threo-pent-2-ulose, D-threo-2-pentulose
20830-1 20830-10 20830-5 20830-50
CAYM20830-1EA 49.1 EUR InStock
CAYM20830-1 CAYM20830-10 CAYM20830-5 CAYM20830-50
D-Xylulose ≥95%
D-Xylulose
D-Xylulose is a ketopentose, a monosaccharide containing five carbon atoms and a ketone functional group.
  • λmax: 278 nm
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065958
Numéro CAS: 551-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité