Cleaning cloths, GP Extra
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
115090 115092
VILE115090EA 22.7 EUR InStock
VILE115090 VILE115092
Cleaning cloths, GP Extra
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Economical cloths with non woven structure for general purpose wet and damp cleaning tasks.
  • Non woven structure: Growth of bacteria and germs is greatly reduced
  • Easily lifts dirt from surfaces
  • High fibre density greatly improves absorbency
  • Easy to rinse
  • Washable at 95 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité