L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
GL transition fittings, BOLA
Fournisseur: Bohlender
F761-16 F761-08
BOHLF761-16EA 86 EUR InStock
BOHLF761-16 BOHLF761-08
GL transition fittings, BOLA
Raccords et connecteurs
Fitting made of PTFE, white.
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
One side with thread GL 14 for connecting hard-walled tubing and tubes by means of BOLA laboratory screw joints. Other side with female thread UNF 1/4" 28G for connecting flanged tubing with O. D. 1,6 and 3,2 mm by means of tube end fittings.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité