J.T.Baker®, Formalin Neutraliser
Fournisseur: Avantor
3934.5000EA 0 EUR InStock
3934.5000
J.T.Baker®, Formalin Neutraliser
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Formalin (dissolved formaldehyde) is used in histopathology laboratories.
  • Histology grade powdered chemical
  • Contains sodium disulphite min. 80 %
  • Stable for two years when bottles are closed and stored at room temperature
Conditionnement: In a PP drum.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité