Tri-camp GL-stopcocks, BOLA
Fournisseur: Bohlender
D917-42 D917-02
BOHLD917-42EA 271 EUR InStock
BOHLD917-42 BOHLD917-02
Tri-camp GL-stopcocks, BOLA
Robinets d'arrêt
Made of PTFE/PP.
  • Very good chemical resistance
  • FDA confirmity
  • Temperature resistant from 0 to +110 °C
  • Quick and easy disconnection of flow
Cylindrical 2-Way stopcock with straight bore, Tri-Clamp and GL-threaded neck, made of PTFE for reliable tightness and grip made of PP for marking the flow direction.
Certifications: DIN 32 676
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité