Brushes for tubes and barrels
Fournisseur: SOCOREX ISBA
1.170.320 1.170.305 1.170.300
SOCO1.170.320EA 38.9 EUR InStock
SOCO1.170.320 SOCO1.170.305 SOCO1.170.300
Brushes for tubes and barrels
Brosses
Cylinder and tube brushes with tufted end and plastic handle for glass barrel and tube cleaning.
Information de livraison: The set includes: Two brushes for 0,3/0,5/1 ml barrels, two brushes fpr 1/2/5 ml barrels and two brushes for 5/10/20 ml barrels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité