Reservoir bottle, with bottom hose outlet, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SCERSP14607-2000EA 114 EUR InStock
SCERSP14607-2000 SCERSP14607-10000 SCERSP14607-1000
Reservoir bottle, with bottom hose outlet, KIMBLE®
Flacons Flacons en verre
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass, safety-coated.
  • Glass hose connection outlet is fused to the bottle
  • Features white enamel marking spot
  • Very good chemical and temperature resistance
Reservoir bottles are designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet.
Certifications: Glass conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité