Acide chlorhydrique 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique
Fournisseur: PanReac AppliChem
181023.1212 181023.0715 181023.1211 181023.1214 181023.1315
APPC181023.1212EA 71.7 EUR InStock
APPC181023.1212 APPC181023.0715 APPC181023.1211 APPC181023.1214 APPC181023.1315
Acide chlorhydrique 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique
Acide chlorhydrique
  • Miscible with water
Certifications: Traceable to NIST.
Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molarity 0,1 M
Appearence Clear colourless liquid
pH 1,2
Titer at 20 °C 0,999 – 1,001
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité