Solid phase extraction cartridges, Oasis® WCX
Fournisseur: Waters
WATE186002497EA 415 EUR InStock
WATE186002497
Solid phase extraction cartridges, Oasis® WCX
Colonnes pour chromatographie
These cartridges contain the Oasis® WCX sorbent, which is a polymeric reversed phase, weak ion exchange mixed mode sorbent that has been optimized for fast, simple, and highly selective sample preparation of strong basic compounds and quaternary amines.
  • Water wettable
  • 60 µm particle size is recommended when working with viscous samples
These syringe-barrel-type cartridges are designed for use with vacuum manifolds and automated SPE instruments.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité